missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wesbart™ Bandeja de almacenamiento para congelador

Código de producto. 15998496
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
335 x 155 x 13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15998496 335 x 155 x 13 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15998496 Proveedor Wesbart™ N.º de proveedor WB1010A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñado para colocarse dentro de una cámara frigorífica horizontal/vertical o para ser independiente.

  • Hay muchas opciones de bandejas disponibles.
  • Cada bandeja está diseñada para almacenar diferentes artículos.
  • Las bandejas básicas que ofrecemos son para acomodar cajas criogénicas de 133 x 133
  • Las longitudes de las bandejas están diseñadas para admitir de 2 a 6 cajas por bandeja.
  • Especificar material al realizar el pedido: Aluminio anodizado o acero inoxidable.

Especificaciones

Material Especifique aluminio anodizado o acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 155 x 13 mm
Longitud (métrico) 335 mm
Tipo de producto Bandeja de almacenamiento sencilla con asa
Altura (métrico) 13 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.