Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para congeladores y refrigeradores
Código de producto. 10123692 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
29,2 pies cúb.(826L) unidades
51,1 pies cúb.(1447L) unidades
659, 1297, 1447 y 2231 l (23,3, 45,8, 51,1 y 78,8 pies cúb.)
Unidades de 133 l (4,7 pies cúb.), 326 l (11,5 pies cúb)
Tipo:
Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
10123692 659, 1297, 1447 y 2231 l (23,3, 45,8, 51,1 y 78,8 pies cúb.) Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi cada uno
11762318 29,2 pies cúb.(826L) unidades Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi cada uno
16655624 29,2 pies cúb.(826L) unidades Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi cada uno
11747754 29,2 pies cúb.(826L) unidades Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi cada uno
11749863 51,1 pies cúb.(1447L) unidades Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi cada uno
11752318 Unidades de 133 l (4,7 pies cúb.), 326 l (11,5 pies cúb) Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10123692 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.84€
    136.00€ / paquete de 1
    Ahorro 11.84€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Maximice el almacenamiento del laboratorio mediante estantes para congeladores y refrigeradores Thermo Scientific™ diseñados para su uso como estantes de repuesto en refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de laboratorio de alto rendimiento.
Maximice el almacenamiento del laboratorio mediante estantes para congeladores y refrigeradores Thermo Scientific™ diseñados para su uso como estantes de repuesto en refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de laboratorio de alto rendimiento.
  • Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi.
  • Tamaños de mitad de fondo y completo.
  • Las unidades bajo mesa solo utilizan estantes de tamaño completo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi
Acabado exterior Acero con revestimiento de epoxi
Para utilizar con (equipo) 659, 1297, 1447 y 2231 l (23,3, 45,8, 51,1 y 78,8 pies cúb.)
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Admite Artículos de congelador generales