Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ serie F570, CryoCube™ F7
Código de producto. 15763245
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla para congelador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15763245 Gradilla para congelador cada uno
1 options
Código de producto. 15763245 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001022210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    183.00€ / paquete de 1
    Ahorro 19.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
Rejilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4), 2 in/53 mm, cajón, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 53 mm/2 in - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Bastidor de cajón - Dimensiones externas del bastidor (Pr. x An. x Al.) [mm]: 563 x 140 x 231 (22,2 x 5,5 x 9,1 in) - Número máx. de cajas por bastidor: 16 (4 x 4) - Acero inoxidable - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4) - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 240 cajas), Premium U700 (máx. 400 cajas), HEF™ U410 (máximo 240 cajas), CryoCube™ Serie F570 (máximo 400 cajas), CryoCube Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para congelador