Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ serie F570, CryoCube™ F7
Descripción
Rejilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie F740 (5 compartimentos, compartimentos 1-4), 2,5 in/64 mm, cajón, acero inoxidable - Rack para cajas de 64 mm/2,5 in (tubos de 5 mL) - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Rack para cajón - Dimensiones externas del rack (Pr. x An. x Al.) [mm]: 563 x 140 x 204 (22,2 x 5,5 x 8 in) - Número máx. de cajas por rack: 12 (4 x 3) - Acero inoxidable - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4) - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 180 cajas), Premium U700 (máx. 300 cajas), HEF™ U410 (máximo 180 cajas), CryoCube™ Serie F570 (máximo 300 cajas), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla para congelador |