Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador ULT para Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ serie F570/F740
Código de producto. 15783245
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15783245 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 15783245 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001022410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
Para su uso con:
  • Premium U410, HEF U410
  • CryoCube F740h, F740hi, F740hiw (estantes 1 – 4 en modelos de 5 estantes)
  • CryoCube F570, F570n, F570h, F570hw (y 24 racks para estantes 1 – 4 en 5 compartimentos CryoCube F740h, F740hi, F740hiw
  • CryoCube F440h, F440n
Rejilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4), 4 in/102 mm, cajón, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 102 mm/4 in - Tamaño máximo de caja [mm]: 136 x 136 -
Bastidor de cajones - Dimensiones externas del bastidor (PrxAnxAl): 563 x 140 x 216 mm (22,2 x 5,5 x 8,5 in)
Número máximo de cajas por rack: 8 (4 x 2)
Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4) -
Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 120 cajas), Premium U700 (máx. 200 cajas), HEF™ U410 (máximo 120 cajas), CryoCube™ Serie F570 (máximo 200 cajas), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tamaño 563 x 140 x 216 mm
Anchura (imperial) 4 in
Tipo de producto Gradilla para congelador
Altura (métrico) 216 mm
Anchura (métrico) 102 mm