Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ serie F570, CryoCube™ F7
Código de producto. 15753245
Código de producto. 15753245 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001021910
 Artículo restringido
En stock
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
Rejilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie F740 (5 compartimentos, compartimentos 1-4), 2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable - Rack para cajas de 64 mm/2,5 in (tubos de 5 mL) - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Rack de acceso lateral - Dimensiones externas del rack (Pr. x An. x Al.) [mm]: 569 x 139 x 205 (22,4 x 5,5 x 8,1 in) - Número máx. de cajas por rack: 12 (4 x 3) - Acero inoxidable - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4) - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 180 cajas), Premium U700 (máx. 300 cajas), HEF™ U410 (máximo 180 cajas), CryoCube™ Serie F570 (máximo 300 cajas), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para congelador