Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ serie F570, CryoCube™ F7
Código de producto. 15743245
Código de producto. 15743245 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001021410
 Artículo restringido
En stock
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
Rejilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie F740 (5 compartimentos, compartimento 1-4), 4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 102 mm/4 in - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Bastidor de acceso lateral - Dimensiones externas del bastidor (Pr. x An. x Al.) [mm]: 569 x 139 x 230 (22,4 x 5,5 x 9,1 in) - Número máx. de cajas por bastidor: 8 (4 x 2) - Acero inoxidable - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4) - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 120 cajas), Premium U700 (máx. 200 cajas), HEF™ U410 (máximo 120 cajas), CryoCube™ Serie F570 (máximo 200 cajas), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para congelador