Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ serie F570, CryoCube™ F7
Descripción
Rejilla para congelador: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie F740 (5 compartimentos, compartimentos 1-4), 76 mm/3 in, acceso lateral, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 76 mm/3 in - Tamaño máximo de caja [mm]: 136 x 136 - Bastidor de acceso lateral - Dimensiones externas del bastidor (Pr. x An. x Al.) [mm]: 569 x 139 x 167 (22,4 x 5,5 x 6,6 in) - Número máximo de cajas por bastidor: 8 (4 x 2) - Acero inoxidable - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 15 rejillas), Premium U700 (máx. 25 rejillas), HEF™ U410 (máximo 15 racks), CryoCube™ Serie F570 (máximo 25 racks), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4) - Para congeladores ULT: Premium U410 (máx. 120 cajas), Premium U700 (máx. 200 cajas), HEF™ U410 (máximo 120 cajas), CryoCube™ Serie F570 (máximo 200 cajas), CryoCube Serie F740 (versión de 5 compartimentos, compartimento 1-4)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla para congelador |