Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ serie F740 (3 comp., estándar),
Código de producto. 15793235
Código de producto. 15793235 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001012510
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
Rejilla del congelador: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ Serie F740 (3 compartimentos, estándar), 5 in/127 mm, cajón, acero inoxidable - Rack para cajas de 127 mm/5 in (tubos cónicos de 15/50 mL) - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Rack de cajón - Dimensiones externas del rack (Pr. x An. x Al.) [mm]: 580 x 140 x 414 (22,8 x 5,5 x 16,3 in) - Número máx. de cajas por rack: 12 (3 x 4) - Acero inoxidable - Para congelador ULT: Innova U360 (máximo 9 racks), Innova U535 (máximo 12 racks), Innova U725 y U725-G (máximo 18 racks), CryoCube Serie F740 (versión de 3 compartimentos; máx. 18 rejillas): para congeladores ULT: Innova U360 (máximo 108 cajas), Innova U535 (máximo 144 cajas), Innova U725 y U725-G (máx. 216 cajas), CryoCube Serie F740 (versión de 3 compartimentos; máx. 216 cajas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para congelador