Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ serie F740 (3 comp., estándar),
Description
Rejilla del congelador: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ Serie F740 (3 compartimentos, estándar), 2,5 in/64 mm, acceso lateral, acero inoxidable - Rack para cajas de 64 mm/2,5 in (tubos de 5 mL) - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Rack de acceso lateral - Dimensiones externas del rack (Pr. x An. x Al.) [mm]: 569 x 139 x 394 (22,4 x 5,5 x 15,5 in) - Número máx. de cajas por rack: 24 (4 x 6) - Acero inoxidable - Para congelador ULT: Innova U360 (máximo 9 racks), Innova U535 (máximo 12 racks), Innova U725 y U725-G (máximo 18 racks), CryoCube Serie F740 (versión de 3 compartimentos; máx. 18 rejillas): para congeladores ULT: Innova U360 (máximo 216 cajas), Innova U535 (máximo 288 cajas), Innova U725 y U725-G (máx. 432 cajas), CryoCube Serie F740 (versión de 3 compartimentos; máx. 432 cajas)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Gradilla para congelador |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.