Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 pulg./102 mm
Código de producto. 15743265
Código de producto. 15743265 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001061410
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
Rejilla del congelador: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 in/102 mm, acceso lateral, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 102 mm/4 in - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Bastidor de acceso lateral - Dimensiones externas del bastidor (Pr. x An. x Al.) [mm]: 290 x 142 x 214 (11,4 x 5,6 x 8,4 in) - Número máx. de cajas por bastidor: 4 (2 x 2) - Acero inoxidable - Para congelador ULT: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (máx. 6 rejillas): para congelador ULT: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (máximo 24 cajas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de producto Gradilla para congelador
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.