Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 3 pulg./76 mm
Descripción
Rejilla del congelador: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 3 in/76 mm, cajón, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 76 mm/3 in - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Bastidor de cajón - Dimensiones externas del bastidor (PrxAnxAl) [mm]: 308 x 145 x 244 (12,1 x 5,7 x 9,6 in) - Número máx. de cajas por bastidor: 6 (3 x 2) - Acero inoxidable - Para congelador ULT: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (máx. 6 rejillas): para congelador ULT: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (máximo 36 cajas)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla para congelador |