Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 pulg./53 mm
Código de producto. 15773265
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla para congelador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15773265 Gradilla para congelador cada uno
1 options
Código de producto. 15773265 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001062210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    181.00€ / paquete de 1
    Ahorro 18.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
Rejilla del congelador: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 in/53 mm, cajón, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 53 mm/2 in - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Bastidor de cajón - Dimensiones externas del bastidor (Pr. x An. x Al.) [mm]: 308 x 145 x 290 (12,1 x 5,7 x 11,4 in) - Número máx. de cajas por bastidor: 10 (5 x 2) - Acero inoxidable - Para congelador ULT: CryoCube F101h/ Innova U101 (máx. 6 rejillas): para congelador ULT: CryoCube F101h/ Innova U101 (máximo 60 cajas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para congelador