Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Innova™ C580, C760, DWP (53 mm)
Descripción
Rejilla del congelador: Innova™ C580, C760, varilla de bloqueo, DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable - Bastidor para DWP (53 mm/2 in) - Tamaño máx. de caja [mm]: 86 x 128 - Bastidor de acceso lateral - Dimensiones externas del bastidor (PrxAnxAl) [mm]: 140 x 91 x 776 (5,5 x 3,6 x 30,6 in) - Número máx. de cajas por bastidor: 14 (14 x 1) - Acero inoxidable - Para congelador ULT: Innova C580 (máximo 52 racks), Innova C760 (máx. 66 racks) - Para congelador ULT: Innova C580 (máx. 728 DWP), Innova C760 (máx. 924 DWP): con varilla de bloqueo para mayor seguridad de la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla para congelador |