Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: Innova™ C580, C760, CryoCube™ serie FC660, bloqueo, 3 pulg./76 mm
Descripción
Rejilla del congelador: Innova™ C580, C760, CryoCube™ Serie FC660, varilla de bloqueo, 3 in/76 mm, acceso lateral, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 76 mm/3 in - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Bastidor de acceso lateral - Dimensiones externas del bastidor (Pr. x An. x Al.) [mm]: 148 x 141 x 726 (5,8 x 5,6 x 28,6 in) - Número máx. de cajas por bastidor: 9 (9 x 1) - Acero inoxidable - Para congelador ULT: Innova C580 (máximo 32 racks), Innova C760 (máximo 40 racks), CryoCube™ Serie FC660 (máx. 36 racks): Para congeladores ULT: Innova C580 (máximo 288 cajas), Innova C760 (máximo 360 cajas), CryoCube™ Serie FC660 (máx. 324 cajas): con varilla de bloqueo para mayor seguridad de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla para congelador |