Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: CryoCube™ F740 (3-comp., MAX), 53 mm
Código de producto. 16214542
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
56,9 x 13,9 x 44,4 cm (5,5 x 22,4 x 17,5 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
16214542 56,9 x 13,9 x 44,4 cm (5,5 x 22,4 x 17,5 pulg.) cada uno
1 options
Código de producto. 16214542 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001071210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
Rejilla del congelador: CryoCube™ Serie F740 (3 compartimentos, MÁX.), 2 in/53 mm, acceso lateral, acero inoxidable - Bastidor para cajas de 53 mm/2 in - Tamaño máx. de caja [mm]: 136 x 136 - Bastidor de acceso lateral (MÁX.) - Dimensiones externas del bastidor (Pr. x An. x Al.) [mm]: 569 x 139 x 444 (22,4 x 5,5 x 17,5 in) - Número máx. de cajas por bastidor: 32 (4 x 8)- Material: Acero inoxidable - Para congeladores ULT: CryoCube™ Serie F740 de 3 compartimentos (máx. 18 rejillas): para congelador ULT: CryoCube Serie F740 de 3 compartimentos (máx. 576 cajas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 56,9 x 13,9 x 44,4 cm (5,5 x 22,4 x 17,5 pulg.)
Tipo de producto Gradilla para congelador