Learn More
Spex SamplePrep™ Triturador criogénico de cámara doble Freezer/Mill™
Código de producto. 15595546 Tienda SPEX Certiprep Productos
Código de producto. 15595546 Proveedor Spex SamplePrep™ N.º de proveedor 6875D230
Amoladora criogénica de doble cámara de alto rendimiento con tubo de nitrógeno líquido independiente y carcasa aislada.
  • Diseñado para la molienda criogénica de muestras resistentes y sensibles a la temperatura
  • El molino enfría las muestras a temperaturas criogénicas
  • Se necesita nitrógeno líquido para que funcione
Especificaciones
Tipo de producto Triturador criogénico de cámara doble Freezer/Mill
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50,8 x 53,34 x 64,77 cm