Learn More
Brannan™ Termómetro horizontal para frigorífico-congelador
Descripción
Termómetro de plástico blanco fácil de usar con una escala de temperatura azul claro que indica las zonas recomendadas.
- Las temperaturas del frigorífico solo se muestran en °C.
- Puede apoyarse en un estante o colgarse de un estante.
- 130 mm de longitud
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 130 x 22 x 40 mm |
| Visualizar cotas | 218 x 95 x 0,5 mm |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Relleno del termómetro | Alcohol rojo |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 30 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +40 °C |
| Exactitud | ± 1 °C |
| Pantalla | Escala azul |
| Mostrar más |