Descripción
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante cajas de almacenamiento Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores.
- Cajas con tapas, robustas y resistentes al agua para el almacenamiento de muestras.
- Disponibles en alturas de 5,1 y 7,6 cm con bases cuadradas de 13,3 x 13,3 cm
- Divisores de caja incluidos, excepto 5956
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Policarbonato |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Para utilizar con (equipo) | Ultracongeladores de temperatura ultrabaja Thermo Scientific |
| Admite | Viales de 1, 1,5 y 2 mL |
| Incluye | Separadores |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in) |
| Longitud (imperial) | 5,3 in |
| Longitud (métrico) | 13,4 cm |
| Mostrar más |