Learn More
Gibco™ Reactivo FreeStyle™ MAX
Código de producto. 10259172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
15 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10259172 1 ml 1 ml
11503147 15 ml 15 ml
10489684 10 x 15 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10259172 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 16447100
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Cada unidad contiene un vial de reactivo.
Formulación exclusiva sin componentes de origen animal para transfectar el ADN plasmídico en células eucariotas que pueden ampliarse fácilmente para producir grandes cantidades de proteínas recombinantes
  • Permite los niveles más altos de expresión y de tasa de transfección con la citotoxicidad más baja en aplicaciones de bioproducción
  • Formulado para su uso con:
  • Células FreeStyle 293-F (células renales embrionarias humanas en suspensión, n.° de cat. R790-07) en el medio de expresión y sin suero FreeStyle 293 (n.° cat. 12338-018).
  • Células FreeStyle CHO-S (células de ovario de hámster chino en suspensión, n.° de cat. R800-07) en el medio de expresión y sin suero FreeStyle CHO (n.° cat. 12651-014).
  • Células DG44 (células CHO en suspensión DHFR–) en medio CD DG44 con 8 mM de L-glutamina y 18 ml/l de Pluronic F-68 al 10 % (n.° de cat. A11000-01)
  • El reactivo FreeStyle™ MAX es una formulación exclusiva libre de componentes de origen animal para transfectar el ADN plasmídico en células eucariotas que pueden ampliarse fácilmente para producir grandes cantidades de proteínas recombinantes
  • Diseñado para su uso con el sistema de expresión FreeStyle™ MAX 293 (cat. de cat. K9000-10) y el sistema de expresión FreeStyle™ MAX CHO (n.º K9000-20).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Contenido y almacenamiento Cada unidad contiene un vial de reactivo. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de FreeStyle™ MAX durante 6 meses si se almacena correctamente.
Tipo de célula Líneas de células establecidas
Tipo de muestra ADN plasmídico
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos Freestyle
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 1 ml
Compatible con suero Sí
Condiciones de envío Hielo húmedo