Learn More
Gibco™ Medio de expresión FreeStyle™ F17
Código de producto. 10388033 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
6000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10388033 1 L 1 litro
12083479 6 x 1 L 6000 ml
12634265 20 L 20 litros
12624265 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10388033 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1383501
 Artículo restringido
En stock
Un medio libre de material de origen animal, definido químicamente y libre de proteínas que se ha desarrollado específicamente para apoyar el crecimiento y la transfección de células 293-F y CHO en suspensión sin adaptación.
El medio de expresión FreeStyle™ F17 es un medio libre de material de origen animal, definido químicamente y libre de proteínas que se ha desarrollado específicamente para apoyar el crecimiento y la transfección de células 293-F y CHO en suspensión sin adaptación.– Se trata de un medio multiplataforma compatible con una amplia gama de sistemas de expresión transitoria. Antes de su uso, es necesario añadir 4–8 mM de suplemento de L-glutamina o GlutaMAX™. Características del medio de expresión Gibco™ FreeStyle™ F17:
  • Se necesita poca o ninguna adaptación
  • Capacidad para sustentar el crecimiento en suspensión y la transfección de células 293-F y CHO
  • Formulación libre de material de origen animal y de proteínas, y definida químicamente–
  • Escalabilidad en matraces para dispositivos giratorios y biorreactores
    con poca o ninguna adaptación
    Las células Gibco™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F y CHO-S en suspensión se pueden cultivar directamente en el medio Gibco™ FreeStyle™ F17 sin ninguna adaptación. Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles en el mercado se pueden subcultivar directamente en el medio de Gibco™ FreeStyle™ F17, generalmente sin ninguna otra adaptación. Las células normalmente requieren adaptación de formulaciones que contienen suero.
    Capacidad para sustentar el crecimiento en suspensión y la transfección de células 293-F y CHO
    El medio Gibco™ FreeStyle™ F17 proporciona un rendimiento igual o mejor que el medio de expresión Gibco™ FreeStyle™ 293 y el medio Gibco™ FreeStyle™ CHO. El medio Gibco™ FreeStyle™ F17 admite células 293-F a una densidad máxima de 6–7 × 106 células viables por ml, y admite células CHO-S a una densidad máxima de 8–9 × 106 células viables por ml. Las células cultivadas en Gibco™ FreeStyle™ F17 se pueden transfectar utilizando una amplia variedad de reactivos de transfección, incluidos reactivos de transfección a base de lípidos, como 293fectin™ y el reactivo Freestyle™ MAX. En las células 293-F, la expresión de proteínas suele exceder de 75–150μ g/ml de IgG.
    Formulación libre de material de origen animal y de proteínas –y definida químicamente
    El medio de expresión Gibco™ FreeStyle™ F17 no contiene material de origen animal ni proteínas y se ha definido químicamente, lo que permite una purificación más sencilla de la proteína de interés. Los medios químicamente definidos Gibco™ no contienen proteínas, hidrolisatos ni componentes de composición desconocida.
    Escalabilidad en matraces para dispositivos giratorios y biorreactores
    La producción de proteínas con el medio Gibco™ FreeStyle™ F17 se puede ampliar en matraces para dispositivos giratorios o biorreactores. Se deben optimizar para cada sistema la velocidad apropiada del dispositivo giratorio o del propulsor y la densidad de siembra. En función del diseño y de la velocidad del rotor, puede que sea necesario suplementar el medio Gibco™ FreeStyle™ F17 con Pluronic™ F-68 adicional para evitar el esfuerzo de cizallamiento en el cultivo.
    Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
    El medio Gibco™ FreeStyle™ F17 se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran situadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de células HEK293
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Concentración 1 X
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medio de expresión F17
    Serum Level Sin suero
    Esterilidad Estéril
    Sin aditivos Sin glutamina
    Para utilizar con (aplicación) Expresión de proteínas, producción de vectores virales
    Línea de productos Freestyle
    Cantidad 1 L
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Nivel de endotoxinas < 1 EU/mL
    Formato Frasco
    Grado de pureza o calidad Cualificado para una fabricación posterior
    Relación de concentración 1:1
    Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
    Condiciones de envío: Ambiente
    Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
    Entorno de cultivo CO2
    Culture Type Cultivos celulares en suspensión