Learn More
Sampling Systems Muestreador de polvo en línea FreeGlide, manual
Código de producto. 30280702 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de bajada (100 mm de diám.>)
Tubos de bajada (150 mm de diám.>)
Tubos de bajada (200 mm de diám.>)
Tubos de bajada (230 mm de diám.>)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30280702 Tubos de bajada (230 mm de diám.>) cada uno
30280701 Tubos de bajada (100 mm de diám.>) cada uno
30280698 Tubos de bajada (150 mm de diám.>) cada uno
30280699 Tubos de bajada (200 mm de diám.>) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30280702 Proveedor Sampling Systems N.º de proveedor FG3000M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7015.00€
    6746.89€ / paquete de 1
    Ahorro 268.11€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
El muestreador de polvo en línea FreeGlide está diseñado para tomar muestras a medida que el polvo cae, por gravedad, por una tubería.
  • Ideal para muchas industrias, incluidas la farmacéutica, la alimentaria, la de baterías de automóviles, etc.
  • Disponible con operación neumática manual o automatizada y en una gama de diferentes tamaños.
  • La muestra se recoge en un recipiente y, por lo tanto, no se altera físicamente durante el proceso de muestreo.
  • El paso completo de la tubería está disponible para el flujo de polvo entre tomas de muestras.
  • Rápido y fácil de desmontar y limpiar entre lotes.
  • Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable 316L o polímeros aceptables por la FDA.
  • La temperatura máxima del producto es de 60 °C.
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Acero inoxidable (316L)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Reutilizables
Graduado No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de bajada (230 mm de diám.>)