Descripción
- Ideal para muchas industrias, como la farmacéutica, la alimentaria, la de baterías de automóviles, etc.
- Disponible con funcionamiento neumático manual o automatizado y en una gama de diferentes tamaños.
- La muestra se recoge en un recipiente y, por lo tanto, no se altera físicamente durante el proceso de obtención de muestras.
- El paso total de la tubería está disponible para el flujo de polvo entre la toma de muestras.
- Rápido y fácil de desmontar y limpiar entre lotes.
- Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable 316L o de polímeros aceptables por la FDA.
- La temperatura máxima del producto es de 60 ºC.°C.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de polvo |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1,7 oz |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduado | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de bajada (200 mm de diám.>) |