Learn More
Gibco™ Freedom™ DG44 Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11380812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
11380812 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 11380812 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1373701
Kit DG44 Freedom™
El kit DG44 Gibco™ Freedom™ es un producto muy fácil de utilizar para la clonación y expresión de proteínas recombinantes en células de ovario de hámster chino con deficiencia de dihidrofolato reductasa (DHFR-). El kit DG44 Gibco™ Freedom™ incluye componentes para transfección, expresión, creación de clones y selección de línea celular estable, todo en un práctico kit. El kit DG44 Gibco™ Freedom™ también ofrece una probada línea de células huésped con opciones de licencia comerciales simplificadas.
  • Licencias comerciales flexibles sin necesidad de derechos de autor
  • Huésped probado utilizado en productos aprobados y una amplia gama de proteínas
  • Flujo de trabajo completo que puede llevar su gen de interés desde la transfección hasta el clon líder generalmente en menos de 6 meses.
  • Práctico embalaje, para simplificar su pedido y almacenamiento
    Licencia comercial sencilla, flexible y sin derechos de autor
    Varias empresas ofrecen servicios de desarrollo de líneas celulares estables CHO (Ovario de hámster chino) y productos que requieren cuotas anuales durante el desarrollo de su proteína terapéutica. Además, pueden exigirse derechos de autor por la venta de su proteína terapéutica en el momento de su comercialización. Los kits Gibco™ Freedom™ le proporcionan las herramientas que le permitirán a usted o a su proveedor de CRO desarrollar su línea celular estable por solo el precio del propio kit. Además, a medida que avance hacia el uso comercial, se dispone de una estructura de licencia flexible sin la carga de los derechos de autor y funciona para mantenerla tan simple como un pago único (figura 1). Para obtener más información sobre la concesión de licencias, envíenos un correo electrónico a outlicensing@lifetech.com.
    Fondo de células huésped con resultados probados
    Las células DG44 han sido una elección de los científicos durante décadas para la expresión de IgG y numerosas proteínas de la sangre. Los niveles de expresión de proteínas pueden variar significativamente dependiendo de la clase de proteína, sin embargo, los niveles de gramo por litro de expresión de IgG se han demostrado utilizando estas células parentales DG44. Por lo tanto, puede estar seguro de que, si su trabajo requiere el uso de células DG44, estas entregarán los niveles de proteína esperados.
    Flujo de trabajo completo, rápido y eficiente
    El kit DG44 Gibco™ Freedom™ completo, probado y totalmente integrado le permite pasar de la transfección a la clonación de plomo generalmente en menos de 6 meses, o que ayuda a reducir los requisitos de tiempo de trabajo y de equivalente de tiempo completo (FTE) (figura 2). Hemos implementado una sola ronda de amplificación de MTX (metotrexato) en el protocolo, que en nuestras manos proporcionó una mejora de valoración hasta 120 superior en menos de 6 semanas (figura 3). Todo el flujo de trabajo se realiza en medio libre de origen animal (AOF). El kit también ofrece las siguientes ventajas:
  • Clonación de uno o dos genes que codifican sus proteínas de interés
  • Transfección de ADN de alta eficiencia en células DG44 (procedentes de bancos según las cGMP)
  • Unidad flash incluida con manual cargado
    Nuevo y práctico envase
    Para que pueda centrarse en la creación de su linea de células estable en lugar de tener que averiguar dónde y cuándo están llegando todos los componentes de su experimento, el kit DG44 Freedom™ introduce el sistema de envasado en bolsas smART™ (se mostrado en las fotos de productos anteriores). Todos los componentes para la creación de su línea celular de expresión se entregan en bolsas de refrigeración blandas junto con un folleto de piezas y una memoria flash que contiene el manual. En el momento de la entrega se dispone de toda la información necesaria para el correcto almacenamiento y uso de los componentes consolidados en los dos refrigeradores de tipo bolsa smART™.
    Acceso a soporte para el kit Gibco™ Freedom™
    Si necesita algún tipo de soporte específico más allá del manual, póngase en contacto con su Procss Science Manager. Además, uno de nuestros científicos de apoyo puede ayudarle a verificar que su experiencia con el kit es lo más exitosa posible. Para obtener más ayuda, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte a GibcoServices@thermofisher.com.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Medio de CD DG44: De 2 °C a 8 °C, Metotrexato
    Medio de CD OptiCHO™: De 2 °C a 8 °C, proteger de la luz
    SFM OptiPRO™: De 2 °C a 8 °C, proteger de la luz
    Reactivo MAX FreeStyle™: De 2 °C a 8 °C, no congelar
    Pluronic™: F68 de 15 °C a 30 °C
    Células negativas de suspensión procedentes de bancos según las cGMP (dihidrofolato reductasa) de DG44 (CHO): nitrógeno líquido
    E. Coli químicamente competente TOP10 de One Shot™: A –80 °C
    Kit de vectores TA pcDNA 3.3 TOPO™: De – 5 °C a – 20 °C
    Kit de vectores TA pOptiVEC™ TOPO™: De – 5 °C a – 20°C
    Gentamicina™: De – 5 °C a – 20 °C
    Línea de productos Freedom
    Cantidad 1 kit