Learn More
Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit
Código de producto. 11370812 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370812 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 11370812 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1369601
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit Freedom™ CHO-S™
El kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™, desarrollado junto con ProBioGen AG, es un producto integral fácil de usar para la clonación y expresión de proteínas recombinantes en el cultivo en suspensión derivado de células de ovario de hámster chino (CHO). El kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™ incluye componentes para transfección, expresión, creación de clones y selección de líneas de células estables, todo en un kit cómodamente empaquetado. El kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™ también ofrece títulos altos y ofrece opciones de licencias comerciales simplificadas.
  • Licencias comerciales flexibles sin necesidad de derechos de autor
  • Capacidad para obtener titulaciones de IgG superiores a 3 g/l
  • Flujo de trabajo completo que puede trasladar el gen de interés de la transfección al clon principal típicamente en 5 meses
  • Práctico envase para simplificar la clasificación y el almacenamiento
    Licencias comerciales simples, flexibles y sin derechos de autor
    Numerosas empresas ofrecen servicios de desarrollo de líneas de células estables de CHO (ovario de hámster chino) y productos que requieren cuotas anuales durante el desarrollo de la proteína terapéutica. Además, pueden exigirse derechos de autor por la venta de su proteína terapéutica en el momento de su comercialización. Los kits Gibco™ Freedom™ le proporcionan las herramientas que le permitirán a usted o a su proveedor de CRO desarrollar su línea celular estable por solo el precio del propio kit. Además, a medida que avance hacia el uso comercial, se dispone de una estructura de licencia flexible sin la carga de los derechos de autor y funciona para mantenerla tan simple como un pago único (figura 1). Para obtener más información sobre la concesión de licencias, envíenos un correo electrónico a outlicensing@lifetech.com.
    Niveles de producción según los estándares del sector
    Los estándares actuales del sector de bioprocesos para lograr eficiencias de fabricación para la producción de moléculas de tipo IgG con líneas de células de CHO estables en biorreactores son de 2-3 g/l o superiores. Hemos demostrado que el kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™ puede generar de forma sistemática IgG produciendo clones ampliables (estables hasta 60 duplicaciones de la población) que cumplen este estándar de productividad (fig. 2).
    Flujo de trabajo completo, rápido y eficaz
    El flujo de trabajo completo, acreditado y totalmente integrado del kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™ permite pasar de la transfección a la clonación principal normalmente en 5 meses, con menos tiempo de intervención y menos requisitos de equivalentes de tiempo completo (ETC) (fig. 3). Todo el flujo de trabajo se realiza en nuestro medio CD FortiCHO™, un medio definido químicamente, sin material de origen animal (AOF). El kit también ofrece las siguientes ventajas:
  • Clonación de uno o dos genes que codifican sus proteínas de interés
  • Transfección altamente eficaz de ADN a células de CHO-S™ (procedentes de bancos según las cGMP)
  • Unidad flash incluida con manual cargado
    Acceso al soporte del kit Gibco™ Freedom™
    Si necesita algún soporte específico más allá del manual, comuníquese con su gerente de cuenta para obtener una consulta con un Process Science Manager. Además, uno de nuestros científicos de apoyo puede ayudarle a asegurarse de que su experiencia con el kit sea lo más exitosa posible. Para obtener más ayuda, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte a GibcoServices@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de CHO-S, procedentes de bancos según las cGMP
Contenido y almacenamiento Medio CD FortiCHO™ De 2 °C a 8 °C, proteger de la luz
SFM OptiPRO™: De 2 °C a 8 °C, proteger de la luz
Reactivo MAX FreeStyle™: 2 °C a 8 °C, no congelar
Células CHO–S™ (procedentes de bancos según las cGMP): nitrógeno líquido
E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10 –80 °C
Vector de expresión Freedom™ pCHO 1.0: De – 5 °C a – 20 °C
Tipo de entrega Transfección
de control principal Producción de proteínas, Desarrollo de línea celular estable
Promotor Promotor híbrido CMV⁄EF1, promotor híbrido EF2⁄CMV
Cantidad 1 Kit
Agente de selección (eucariótico) Puromicina, MTX (metotrexato)
Marcador de selección eucariota DHFR, PurR