Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad de corte alto Freedite
Código de producto. 15785625
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15785625 48 1 par
15765615 36 1 par
15775615 37 1 par
15785615 38 1 par
15795615 39 1 par
15705625 40 1 par
15715625 41 1 par
15725625 42 1 par
15735625 43 1 par
15745625 44 1 par
15755625 45 1 par
15765625 46 1 par
15775625 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15785625 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 9FREH48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.75€
    33.64€ / 1 pares
    Ahorro 49.11€
    59% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los zapatos de seguridad de corte alto Euro Protection™ Freedite están acolchados para un ajuste cómodo y ceñido, cuentan con un puente que aporta rigidez y tienen puntera de material compuesto para mayor seguridad.
  • Puente para rigidez torsional.
  • Acolchado para un ajuste ceñido.
  • También disponible con suela resistente a los peligros eléctricos previa solicitud (Referencia: 9FEHH).
  • Exterior de piel flor, adorno reflectante en la parte trasera.
  • Revestimiento de malla 3D transpirable.
  • Plantilla extraíble, textil y de espuma.
  • Puntera compuesta.
  • Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
  • Entresuela de poliuretano inyectado.
  • Suela de poliuretano.
Especificaciones
Color Negro
Material de revestimiento Revestimiento de malla 3D transpirable
Material Cuero
Tamaño 48
Características exclusivas Plantilla extraíble textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano.
Material de la suela Poliuretano, tejido compuesto
Modelo Alto
Material del dedo del pie Compuesto
Peso (métrico) 602 g por zapato de talla 8
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2011