Learn More
Hanna Instruments™ Reactivo de cloro libre a total de rango alto
Código de producto. 11703373
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Determinación fotométrica de cloro libre y cloro total
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11703373 Determinación fotométrica de cloro libre y cloro total paquete de 100
1 options
Código de producto. 11703373 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI9373401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.92€
    48.08€ / paquete de 100
    Ahorro 60.84€
    55% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Para la determinación fotométrica de cloro libre y cloro total alto
  • Intervalo: De 0,00 a 10,0 mg/l
  • Compatibilidad: Fotómetro portátil HI-96734
Especificaciones
Tipo Reactivo de cloro libre a total
Para utilizar con (aplicación) Determinación fotométrica de cloro libre y cloro total