Learn More
Fraxinelona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fraxinellone |
| CAS | 28808-62-0 |
| Fórmula molecular | C14 H16 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-(3-furanyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethyl-, (3R,3aR)-, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-(3-furanyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethyl-, (3R-cis)-, Phthalide, 3-(3-furyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethyl- (8CI), (3R,3aR)-3-(3-Furanyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethyl-1(3H)-isobenzofuranone, Fraxinellone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16O3/c1-9-4-3-6-14(2)11(9)13(15)17-12(14)10-5-7-16-8-10/h5,7-8,12H,3-4,6H2,1-2H3/t12-,14+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C2C(=O)O[C@@H](c3cocc3)[C@]2(C)CCC1 |
| Nombre IUPAC | (3R,3aR)-3-(furan-3-il)-3a,7-dimetil-3,4,5,6-tetrahidro-2-benzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1099 |