Learn More
FRAX597, MedChemExpress
Código de producto. 16466796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466796 100 mg 100 miligramos
16432707 50 mg 50 miligramos
16426618 10 mg 10 miligramos
16409187 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15542A
MedChemExpress FRAX597 is a potent group I p21-activated Kinases (PAKs) inhibitor with IC50 of 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3.
FRAX597 is a potent group I p21-activated Kinases (PAKs) inhibitor with IC50 of 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FRAX597
Forma física Solid
CAS 1286739-19-2
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28ClN7OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (25.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(C3=CN=CS3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NC5=CC=C(N6CCN(C)CC6)C=C5)N=C4N1CC
Peso molecular (g/mol) 558.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.1
Porcentaje de pureza 98.55%