Learn More
FRAX1036, MedChemExpress
Código de producto. 16490258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490258 5 mg 5 miligramos
16457798 10 mg 10 miligramos
16437636 100 mg 100 miligramos
16423757 50 mg 50 miligramos
16421829 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY195385mg
MedChemExpress FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.
FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FRAX1036
Forma física Solid
CAS 1432908-05-8
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32ClN7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 5.3 mg/mL (10.23 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(C3=NC(C)=CN=C3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NCCC5CCN(C)CC5)N=C4N1CC
Peso molecular (g/mol) 518.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.05
Porcentaje de pureza 98.0%