Learn More
Tocris Bioscience™ FRAX 597
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18761358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18761358 10 mg 10 miligramos
18788198 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18761358 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6029/10
Potent group I PAK inhibitor
FRAX 597 is a potent group I PAK inhibitor (IC50 values are 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3, respectively). FRAX 597 exhibits significant inhibition of YES1, RET, CSF1R and TEK at 100 nM, but is inactive against group II PAK isoforms (IC50 >10 μM for PAK4). FRAX 597 inhibits proliferation of pancreatic cancer and schwannoma cells in vitro and exhibits antitumor effects in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FRAX 597
CAS 1286739-19-2
Sinónimo 6-[2-Chloro-4-(5-thiazolyl)phenyl]-8-ethyl-2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-(8H)-one
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 20mM in DMSO
Objetivo PAK Inhibitors
Fórmula molecular C29H28ClN7OS
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.1
Forma física Sólido
Color Yellow
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.