Learn More
Novus Biologicals™ Frataxin Overexpression Lysate
Código de producto. 18746493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18746493 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18746493 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL110871
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Frataxin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2488 and based on accession number NM_144. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens frataxin (FXN), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant 1, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación