Learn More
Gilson™ Recogida de fracciones
El colector de fracciones FC 203B compacto y de menor capacidad recoge muestras en función del tiempo, las gotas o el pico, lo que lo convierte en una opción adecuada para una amplia gama de aplicaciones de LC.
Marca:  Gilson™ 171011DV
Código de producto. 16636145
  • 5870.00€ / paquete de 1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Descripción
  • El colector admite una amplia variedad de recipientes de recogida, lo que incluye microplacas, viales y tubos, y se puede utilizar con cualquier sistema de HPLC.
  • Elija entre las opciones de recogida según pico, gota o tiempo con el colector de fracciones FC 203B.
  • En el modo de pico, el FC 203B supervisa una señal del detector e identifica picos mediante un algoritmo de pendiente adaptativa o un umbral de milivoltios específico.
  • Con hasta diez intervalos de tiempo programables para su uso, recoja solo aquello que desee y elimine volúmenes de vacío de columna, picos sin interés y volúmenes de equilibrado.
  • Hay disponibles adaptadores multicolumna para la recogida de hasta 18 canales independientes, y una válvula desviadora de 3 vías opcional evita la contaminación de las fracciones recogidas.
  • Funcionamiento simplificado: el teclado integrado e intuitivo hace que la configuración y el funcionamiento sean sencillos y capaces de interactuar con cualquier sistema de HPLC mediante señales de contacto.
  • También puede controlar el sistema a través de su PC con el software TRILUTION™ LC.
Especificaciones
Especificaciones
Con válvula
FC203B
110/220 V