Learn More
FR194738, MedChemExpress
Código de producto. 16460609
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16460609 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16460609 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100303A
MedChemExpress FR194738 is a squalene epoxidase inhibitor. FR194738 inhibits squalene epoxidase activity in HepG2 cell homogenates with an IC50 of 9.8 nM.
FR194738 is a squalene epoxidase inhibitor. FR194738 inhibits squalene epoxidase activity in HepG2 cell homogenates with an IC50 of 9.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FR194738
CAS 204067-52-7
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H38ClNO2S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (525.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OCC1=CSC=C1)(C)COC2=CC(CN(C/C=C/C#CC(C)(C)C)CC)=CC=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 476.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.11
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism