Descripción
- Polo
- Material: 54% modacril / 45% algodón, 1% fibras antiestáticas aprox. 190 g/m²
- Polo de manga larga para la protección contra el calor y las llamas, con gran comodidad de uso y protección antiestática adicional.
- Cuello vuelto con bordado de llama, revestimiento con cierres a presión de plástico ocultos, canesú delantero con cruz, mangas largas con puños de punto
- Oeko-Tex Estándar 100
- Esta ropa de protección debe llevarse siempre como traje en combinación con chaqueta y pantalones o peto
- Certificado según: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
- Tallas: XS - 3XL
- Instrucciones de cuidado: Lavable °a 75 °C, no se puede clorar, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora imposible
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Sexo | Hombres |
| Material | Modacrylic Mezcla |
| Color | Gris |
| Estilo de cuello | Cuello |
| Estilo de manga | Manga larga |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de producto | Camisas resistentes al fuego y al calor |
| Grosor | 190 g/m² |