Learn More
Uvex™ Camiseta de manga larga FR 8907-Gris
Código de producto. 17297081 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
XL
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17297081 Mediano cada uno
17207091 Grande cada uno
17217091 XL cada uno
17227091 XXL cada uno
17237091 XXXL cada uno
17277081 XS cada uno
17287081 Pequeño cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17297081 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8979810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    97.15€ / paquete de 1
    Ahorro 7.85€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Este polo antiestático de manga larga protege a su portador de los peligros del calor y las llamas. Sin embargo, tenga en cuenta que esta prenda de protección debe usarse siempre como traje en combinación con chaqueta y pantalones o peto.
  • Polo
  • Material: 54% modacril / 45% algodón, 1% fibras antiestáticas aprox. 190 g/m²
  • Polo de manga larga para la protección contra el calor y las llamas, con gran comodidad de uso y protección antiestática adicional.
  • Cuello vuelto con bordado de llama, revestimiento con cierres a presión de plástico ocultos, canesú delantero con cruz, mangas largas con puños de punto
  • Oeko-Tex Estándar 100
  • Esta ropa de protección debe llevarse siempre como traje en combinación con chaqueta y pantalones o peto
  • Certificado según: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
  • Tallas: XS - 3XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavable °a 75 °C, no se puede clorar, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora imposible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Mediano
Sexo Hombres
Material Modacrylic Mezcla
Color Gris
Estilo de cuello Campana extractora
Estilo de manga Manga larga
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Camisas resistentes al fuego y al calor
Grosor 190 g/m²