Learn More
FR 900098 Sal monosódica, TRC
Código de producto. 30402988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402988 5 mg
30395824 25 mg
30394416 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7635005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73226-73-0
Fórmula molecular C5 H11 N O5 P . Na
Peso molecular (g/mol) 219.11
Sinónimo Phosphonic acid, P-[3-(acetylhydroxyamino)propyl]-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [3-(acetylhydroxyamino)propyl]-, monosodium salt (9CI), FR 900098 monosodium salt, P-[3-(Acetylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt, (3-(N-Hydroxyacetamido)propyl)phosphonic acid sodium salt, [3-(Acetylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 3-[acetil(hidroxi)amino]propil-hidroxifosfinato
SMILES [Na+].CC(=O)N(O)CCCP(=O)(O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material FR 900098 Monosodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0273
Porcentaje de pureza >95%