Learn More
FR 179642, TRC
Código de producto. 30398449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30398449 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30398449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF76340050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FR 179642
CAS 168110-44-9
Fórmula molecular C35H52N8O20S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-4-[(4S)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-L-threonine]pneumocandin A0, 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-4-[(S)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-L-threonine]pneumocandin A0, CMICA, FR 133303
Fórmula InChI InChI=1S/C35H52N8O20S/c1-11-9-43-25(26(11)50)33(57)41-31(55)19(48)7-15(36)29(53)38-22(12(2)44)34(58)42-10-14(45)6-16(42)30(54)40-24(32(56)39-23(35(43)59)18(47)8-21(37)49)28(52)27(51)13-3-4-17(46)20(5-13)63-64(60,61)62/h3-5,11-12,14-16,18-19,22-28,31,44-48,50-52,55H,6-10,36H2,1-2H3,(H2,37,49)(H,38,53)(H,39,56)(H,40,54)(H,41,57)(H,60,61,62)/t11-,12+,14+,15-,16-,18+,19+,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,31+/m0/s1
SMILES OC1=CC=C(C(O)C(O)C(C(NC(C(O)CC(N)=O)C(N2CC(C)C(O)C2C(NC(O)C(O)CC(N)C(NC(C3=O)C(C)O)=O)=O)=O)=O)NC(C4CC(O)CN34)=O)C=C1OS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 936.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 936.3019