Learn More
FPTQ, MedChemExpress
Descripción
FPTQ is potent mGluR1 antagonist with IC50 values of 6 nM and 1.4 nM for human and mouse mGluR1 respectively. FPTQ has anti-oxidant and anti-inflammatory effects in vitro and in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FPTQ |
| CAS | 864863-72-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H12FN5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (109.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(N=CC=C1)=C1N2N=NC(C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4)=C2C |
| Peso molecular (g/mol) | 305.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.31 |
| Mostrar más |