Learn More
FPS-ZM1, MedChemExpress
Código de producto. 16491286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491286 200 mg 200 miligramos
16460218 5 mg 5 miligramos
16443727 50 mg 50 miligramos
16427758 10 mg 10 miligramos
16407616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19370
MedChemExpress FPS-ZM1 is a high-affinity RAGE inhibitor with a Ki of 25 nM.
FPS-ZM1 is a high-affinity RAGE inhibitor with a Ki of 25 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FPS-ZM1
Forma física Solid
CAS 945714-67-0
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClNO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (305.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=CC=C(C(N(C2CCCCC2)CC3=CC=CC=C3)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 327.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.85
Porcentaje de pureza 99.37%