missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FPR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15374531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15374531 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15374531 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA533535

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Chimpanzee, Gorilla (94%) Orangutan (88%) Gibbon (81%).

FPR1 is a member of chemoattractant/chemokine GPCRs expressed mainly on leukocytes, neutrophils and monocytes. FPR1 is a seven transmembrane pertussis toxin-sensitive GPCR and binds to formylated peptides generated by bacteria resulting in leukocyte trafficking to the site of inflammation. Ligand binding to FPR results in activation of multiple effectors including phospholipase C leading to calcium mobilization and PKC activation. Other implications of FPR signaling include polarization of actin cytoskeleton, activation of various integrins, increased cell migration, phagocytosis, degranulation and release of reactive oxygen intermediates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FPR1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica FPR1
N.º de referencia del gen P21462
Alias de gen fMet-Leu-Phe receptor; fMLF-R; FMLP; fMLP receptor; formyl peptide receptor 1; FPR; Fpr receptor; FPR1; FPR-1; lipoxin A4 receptor; LXA4R; N-formyl peptide receptor; N-formylpeptide chemoattractant receptor
Símbolos de los genes FPR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from 2nd extracellular domain of human FPR1.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2357
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.