missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FPR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11554410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11554410 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11554410 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA141398

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Suggested positive control: human liver protein, liver lysate. Immunogen sequence: CTFNFSPWTN DPKER.

FPR1 is a member of chemoattractant/chemokine GPCRs expressed mainly on leukocytes, neutrophils and monocytes. FPR1 is a seven transmembrane pertussis toxin-sensitive GPCR and binds to formylated peptides generated by bacteria resulting in leukocyte trafficking to the site of inflammation. Ligand binding to FPR results in activation of multiple effectors including phospholipase C leading to calcium mobilization and PKC activation. Other implications of FPR signaling include polarization of actin cytoskeleton, activation of various integrins, increased cell migration, phagocytosis, degranulation and release of reactive oxygen intermediates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FPR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica FPR1
N.º de referencia del gen P21462, P33766
Alias de gen fMet-Leu-Phe receptor; fMLF-R; FMLP; fMLP receptor; formyl peptide receptor 1; FPR; Fpr receptor; FPR1; FPR-1; lipoxin A4 receptor; LXA4R; N-formyl peptide receptor; N-formylpeptide chemoattractant receptor
Símbolos de los genes FPR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 176-190 of human FPR1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14293, 2357
Especies diana Human, Mouse, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.