Learn More
FPR A14, TRC
Código de producto. 30393658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393658 50 mg
30405827 100 mg
30404217 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF75651550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329691-12-5
Fórmula molecular C23H20N2O5
Peso molecular (g/mol) 404.42
Sinónimo 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic Acid, [[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]methylene]hydrazide (9CI), FPR A14
SMILES COc1cc(\C=N/NC(=O)c2ccc3OCOc3c2)ccc1OCc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzodioxolane-5-carboxylic acid 4'-benzyloxy-3'-methoxybenzylidene Hydrazide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H20N2O5/c1-27-21-11-17(7-9-19(21)28-14-16-5-3-2-4-6-16)13-24-25-23(26)18-8-10-20-22(12-18)30-15-29-20/h2-13H,14-15H2,1H3,(H,25,26)/b24-13-
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1372