Learn More
Tocris Bioscience™ FPL 64176
Código de producto. 18035992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18035992 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18035992 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1403/10
Potent CaV1.x activator
Potent activator of L-type Ca2+ channels (EC50 = 16 nM). 40-fold more potent than Bay K 8644 (Cat. No. 1544) as a positive inotrope in guinea pig atria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120934-96-5
Fórmula molecular C22H21NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FPL 64176
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.41
Pureza >99%
Peso molecular 347.414