Learn More
FPH2, MedChemExpress
Código de producto. 16475796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475796 100 mg 100 miligramos
16465058 10 mg 10 miligramos
16463286 25 mg 25 miligramos
16441297 50 mg 50 miligramos
16407787 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12281
MedChemExpress FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.
FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FPH2
CAS 957485-64-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16ClN5O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo BRD-9424
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (282.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC)C=C1NC(NC2=CC(Cl)=CC=C2OC)=S)N
Peso molecular (g/mol) 353.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.83
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death