Learn More
FP-TZTP, >85%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FP-TZTP |
| CAS | 424829-90-3 |
| Fórmula molecular | C11 H16 F N3 S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16FN3S2/c1-15-6-2-4-9(8-15)10-11(14-17-13-10)16-7-3-5-12/h4H,2-3,5-8H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC=C(C1)c2nsnc2SCCCF |
| Nombre IUPAC | 3-(3-fluoropropilsulfanil)-4-(1-metil-3,6-dihidro-2H-piridin-5-il)-1,2,5-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 273.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.077 |