Learn More
FP-Biotina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30401376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401376 1 mg
30392398 2.5 mg
30395502 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7554001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259270-28-5
Fórmula molecular C27H50FN4O5PS
Peso molecular (g/mol) 592.75
Sinónimo [10-[[5-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]pentyl]amino]-10-oxodecyl]phosphonofluoridic Acid Ethyl Ester, 10-Fluoroethoxyphosphinyl-N-biotinamidopentyldecanamide
Nombre IUPAC etil (10-oxo-10-((5-(5-(((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahidro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-il)pentanamido)pentil)amino)decil)fosfonofluoridato
SMILES O=C(N1)N[C@@]2([H])[C@]1([H])CS[C@H]2CCCCC(NCCCCCNC(CCCCCCCCCP(OCC)(F)=O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FP-Biotin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H50FN4O5PS/c1-2-37-38(28,36)20-14-7-5-3-4-6-9-16-24(33)29-18-12-8-13-19-30-25(34)17-11-10-15-23-26-22(21-39-23)31-27(35)32-26/h22-23,26H,2-21H2,1H3,(H,29,33)(H,30,34)(H2,31,32,35)/t22-,23-,26-,38?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.32
Porcentaje de pureza >95%