Learn More
FOY 251, TRC
Código de producto. 17963795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963795 5 mg 5 miligramos
16645613 10 mg 10 miligramos
17933445 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7545005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71079-09-9
Fórmula molecular C16 H15 N3 O4 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 409.41
Nombre IUPAC 2-[4-(4-carbamimididobenzoil)ácido oxifenilacético; Ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CC(=O)O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FOY 251
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N3O4.CH4O3S/c17-16(18)19-12-5-3-11(4-6-12)15(22)23-13-7-1-10(2-8-13)9-14(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9H2,(H,20,21)(H4,17,18,19);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.0944