Learn More
Invitrogen™ Foxp3 Transcription Factor Wash Buffer
Código de producto. 15464773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
15464773 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 15464773 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A24261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tampón de lavado con factor de transcripción Foxp3
El tampón de lavado del factor de transcripción Foxp3 está especialmente formulado para combinarlo con los conjugados APC (A18629), FITC (A18662) y PE (A18690) del anticuerpo monoclonal Foxp3 de ratón antirratón (clon 3G3). Este tampón se utiliza durante los pasos de lavado y tinción de anticuerpos tras la fijación y permeabilidad con una solución 1x de tampón A de fijación y permeabilización del factor de transcripción Foxp3 (A24217, un concentrado 4x) y de tampón B de fijación y permeabilización del factor de transcripción Foxp3 (A24218, un diluyente), para una tinción intranuclear óptima con anticuerpos conjugados con Foxp3 utilizados en aplicaciones de citometría de flujo.
Cómo se utiliza
El tampón de lavado con factor de transcripción Foxp3 se suministra como una solución madre 10X. La solución madre 10x debe diluirse en una concentración de trabajo 1x en PBS que contenga BSA al 1 % y utilizarse para los pasos de lavado y tinción Foxp3 tras la fijación y permeabilización con tampón de fijación y permeabilización Foxp3 1x (1 parte de tampón A: 3 partes de tampón B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 ml
Tipo de producto Tampón de lavado
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Tipo de reactivo Reactivo de fijación, reactivo de permeabilización
Línea de productos Molecular Probes