missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXJ3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16870855 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16870855 20 μL 20 microlitros
16860855 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16870855 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 212401AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Transcriptional activator of MEF2C involved in the regulation pf adult muscle fiber type identity and skeletal muscle regeneration.

Especificaciones

Antígeno FOXJ3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FOXJ3
N.º de referencia del gen Q8BUR3, Q9UPW0
Alias de gen forkhead box J3, Forkhead box protein J3, FOXJ3, KIAA1041
Símbolos de los genes Foxj3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FOXJ3 Fusion Protein Ag15732
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22887, 230700, 313554
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.